Learn More
Thermo Scientific™ 3K/4K Series Particle Counter Standards
Ensure accurate and convenient calibration of laser particle counters with Thermo Scientific™ 3K/4K Series Particle Counter Standards.
208.00€ - 441.00€
Specifica
Additivo Contiene tracce di tensioattivo per inibire l'agglomerazione e favorire la stabilità
Contenuto Particelle di polimeri in acqua
Descrizione Particelle tracciabili al NIST per la calibrazione dei contaparticelle laser
Colore White or Colorless
Da utilizzare con (applicazione) Laser Particle Counter Calibration
Visualizza altre specifiche
Prodotti 45
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
11825012
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
3K1000
1.0 μm
356.00€
15mL
11894992
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
3K-150
0.15 μm
357.00€
15mL
11835012
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
3K1600
1.6 μm
355.00€
15mL
11805002
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
3K-200
0.2 μm
355.00€
15mL
11815002
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
3K-220
0.22 μm
220.00€
15mL
11825002
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
3K-269
0.27 μm
208.00€
15mL
11835002
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
3K-300
0.3 μm
356.00€
15mL
11845002
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
3K-350
0.35 μm
220.00€
15mL
11855002
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
3K-400
0.4 μm
355.00€
15mL
11865002
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
3K-500
0.5 μm
356.00€
15mL
11875002
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
3K-600
0.6 μm
221.00€
15mL
11885002
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
3K-700
0.7 μm
356.00€
15mL
11895002
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
3K-800
0.8 μm
355.00€
15mL
11805012
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
3K-900
0.9 μm
221.00€
15mL
11815012
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
3K-990
0.99 μm
356.00€
15mL
11899722
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
4K-02
2.0 μm
439.00€
15mL
11583253
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
4K-02
2.0 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11809732
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
4K-03
3μ m
438.00€
15mL
11593253
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
4K-03
3μ m Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11819732
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
4K-04
4 μm
246.00€
15mL
11503263
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
4K-04
4 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11829732
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
4K-05
5.0 μm
437.00€
15mL
11839732
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
4K-06
6 μm
235.00€
15mL
11849732
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
4K-07
6.982 ± 0.045µm
437.00€
15mL
11543263
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
4K-10
10.00 µm ± 0.08 µm
440.00€
15mL
11859742
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
4K100
100 μm
441.00€
15mL
11543273
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
4K100
100 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11869732
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
4K-15
15 μm
440.00€
15mL
11879732
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
4K-20
20 μm
439.00€
15mL
11563263
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
4K-20
20 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11889732
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
4K-25
25 μm
439.00€
15mL
11573263
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
4K-25
25 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11899732
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
4K-30
30 μm
246.00€
15mL
11583263
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
4K-30
30 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11809742
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
4K-40
40 μm
440.00€
15mL
11593263
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
4K-40
40 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11819742
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
4K-50
50 μm
440.00€
15mL
11503273
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
4K-50
50 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11829742
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
4K-60
60 μm
437.00€
15mL
11513273
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
4K-60
60 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11523273
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
4K-70
70 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11839742
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
4K-70
70 μm
440.00€
15mL
11849742
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
4K-80
80 μm
438.00€
15mL
11533273
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
4K-80
80 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11884992
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
3K-100
0.1 μm
356.00€
15mL
Descrizione
Descrizione
Ensure accurate and convenient calibration of laser particle counters with Thermo Scientific™ 3K/4K Series Particle Counter Standards. Compared with our 3000 and 4000 Series products, this product line is precisely diluted for immediate use in laser particle counters with minimal time-consuming concentration adjustments.
Features:
  • Suspensions of monodisperse polystyrene spheres for use in airborne or liquid particle dispersion systems
  • Particle diameters traceable to the Standard Meter through the National Institute of Standards and Technology (NIST)
  • Accurately calibrates or checks performance of laser particle counters used in cleanrooms and other contamination monitoring applications
  • Particles prepared as low residue aqueous suspensions for minimal background interference
Specifica
Specifica
Contiene tracce di tensioattivo per inibire l'agglomerazione e favorire la stabilità
Particelle tracciabili al NIST per la calibrazione dei contaparticelle laser
Laser Particle Counter Calibration
Count Control Particles
15 mL
Particelle di polimeri in acqua
White or Colorless
Polistirene
Certificato di calibrazione e tracciabilità NIST
°