Learn More
Sampling Systems™ 316L Stainless Steel Beakers
Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 mL
1000 mL
2000 mL
Descrizione
- Multi purpose container
- Ideal for collection and storage of powders and liquids
- 316L Stainless Steel
- Crevice free interior
- Available from stock
- Polished finish
Specifica
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno | 140mm |
Capacità (sistema metrico) | 2000 mL |
Materiale | Stainless Steel |
Finitura | Polished |
Altezza (sistema metrico) | 150mm |
Titolo del prodotto
Sampling Systems™ 316L Stainless Steel Beakers >