Learn More
Sampling Systems™ 316L Stainless Steel Beakers
Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 mL
1000 mL
2000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Multi purpose container
- Ideal for collection and storage of powders and liquids
- 316L Stainless Steel
- Crevice free interior
- Available from stock
- Polished finish
Specifica
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno | 100mm |
Capacità (sistema metrico) | 1000 mL |
Materiale | Stainless Steel |
Finitura | Polished |
Altezza (sistema metrico) | 145mm |