Learn More
Fisherbrand™ Spatole in acciaio inox con estremità rivestite in PTFE 304
Get superior results when you use the combination spoon and spatula for your essential laboratory work. Made of stainless steel and PTFE-coated, the Fisherbrand™ Stainless Steel Spoon One End Spatula PTFE End is ideal for handling chemicals and prevents loss of critical quantities due to sticking.
13.40€ - 18.80€
Specifica
Quantità | 1 ciascuno |
---|---|
Capacità (sistema metrico) | 2 ml |
Rivestimento | PTFE Xylan™ |
Product Type | Spatola |
Da utilizzare con (applicazione) | Ideale per biologia, microbiologia e applicazioni farmaceutiche |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11573512
|
Fisherbrand™
2110 |
120 mm |
13.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11583512
|
Fisherbrand™
2111 |
150 mm | |||||||
11593512
|
Fisherbrand™
2113 |
210 mm |
18.80€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Double-ended spatula
- Single-coated PTFE that prevents build up on surfaces
- Prevents loss of critical quantities due to sticking
- Fully covered PTFE coating—ideal for handling chemicals
- 304 Stainless Steel PTFE Coated
- Length 120mm long
- Spoon measurement 20mm wide
- Spoon capacity (liquid) = 2ml
Specifica
1 ciascuno | |
PTFE Xylan™ | |
Ideale per biologia, microbiologia e applicazioni farmaceutiche | |
Da –195 a 260 °C |
2 ml | |
Spatola | |
20 mm | |
Acciaio inox |