Learn More
Cole-Parmer™ Coperchio in acciaio inox 304
For use with stainless steel beakers
36.70€ - 59.00€
Specifica
Materiale | Stainless Steel (304) |
---|---|
Quantità | 1Each |
Certificazione/Conformità | AISI 304 |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) esterno | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) esterno | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11797974
|
Cole-Parmer™
07207-80 |
222mm |
59.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11747974
|
Cole-Parmer™
07207-10 |
240mm |
40.55€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11757974
|
Cole-Parmer™
07207-20 |
280mm |
36.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11767974
|
Cole-Parmer™
07207-30 |
171.45 mm |
46.60€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Covers reduce evaporation
- Contain harmful vapors, or keep contaminants out
Specifica
Stainless Steel (304) | |
1Each | |
AISI 304 |