Learn More
3-(Trimethylsilyl)propionic acid-d4 sodium salt, 98 atom% D
Codice prodotto. 10535290 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
CAS: 24493-21-8 | C6H9D4NaO2Si | 172.27 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For NMR
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(Trimethylsilyl)propionic acid-d4 sodium salt
CAS 24493-21-8
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore White
Intervallo percentuale saggio 98 atom% D
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C6H9D4NaO2Si
Formula lineare (CH3)3SiCD2CD2CO2Na
Quantità 1 g
Sinonimo sodium 3-trimethylsilyl 2,2,3,3-2h4 propionate, 3-trimethylsilyl propionic acid-d4 sodium salt, 2,2,3,3-d4-3-trimethylsilyl propionic acid sodium salt, sodium 3-trimethylsilyl 2 h? propanoate, sodium 3-trimethylsilyl 2h4 propanoate, tsp-d4, propanoic-2,2,3,3-d4 acid, 3-trimethylsilyl-, sodium salt, sodium 3-trimethylsilyl propionate-2,2,3,3-d4, 3-trimethylsilyl propionic-2,2,3,3-d4 acid sodium salt, sodium-3-trimethylsilyl-2,2,3,3-tetradeuteriopropionate
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
InChI Key OIIWPAYIXDCDNL-HGFPCDIYSA-M
SMILES C[Si](C)(C)CCC(=O)[O-].[Na+]
IUPAC Name sodium;2,2,3,3-tetradeuterio-3-trimethylsilylpropanoate
Molecular Weight (g/mol) 172.27
PubChem CID 23688921
Peso formulazione 172.27
Percent Purity 98 atom% D
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-(Trimethylsilyl)propionic acid-d4 sodium salt
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.