Learn More
3-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)aniline, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | 3-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)aniline |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Quantità | 250 mg |
Peso formulazione | 176.26 |
Percent Purity | 97% |