Learn More
3-Piperidinyl(1-pyrrolidinyl)methanone, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | 3-Piperidinyl(1-pyrrolidinyl)methanone |
CAS min. % | 97.0 |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Imballaggio | Amber Glass Bottle |
Peso formulazione | 182.27 |
Percent Purity | 97% |
Quantità | 5 g |