Learn More
3-Piperidinyl(1-pyrrolidinyl)methanone, 97%, Thermo Scientific™
Marca: Thermo Scientific Maybridge MO01164DA
Quantità | 1 g |
---|---|
Imballaggio | Amber Glass Bottle |
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Identificatori chimici
35090-94-9 | |
182.267 | |
AMOUVOLDCHVMBJ-UHFFFAOYSA-N | |
2794682 | |
C1CCN(C1)C(=O)C2CCCNC2 |
C10H18N2O | |
MFCD05865122 | |
piperidin-3-yl pyrrolidin-1-yl methanone, 3-piperidinyl 1-pyrrolidinyl methanone, 3-pyrrolidin-1-ylcarbonyl piperidine, 3-pyrrolidine-1-carbonyl piperidine, 3-piperidyl 1-pyrrolidyl methanone, piperidin-3-yl-pyrrolidin-1-yl-methanone, pyrrolidine, 1-3-piperidinylcarbonyl, r-piperidin-3-yl pyrrolidin-1-yl methanone, 3-piperidyl pyrrolidinyl ketone, 3r-3-pyrrolidin-1-ylcarbonyl piperidine | |
piperidin-3-yl(pyrrolidin-1-yl)methanone |
Specifica
3-Piperidinyl(1-pyrrolidinyl)methanone | |
97.0 | |
C10H18N2O | |
MFCD05865122 | |
AMOUVOLDCHVMBJ-UHFFFAOYSA-N | |
piperidin-3-yl(pyrrolidin-1-yl)methanone | |
1 g | |
182.27 |
35090-94-9 | |
97% | |
Amber Glass Bottle | |
piperidin-3-yl pyrrolidin-1-yl methanone, 3-piperidinyl 1-pyrrolidinyl methanone, 3-pyrrolidin-1-ylcarbonyl piperidine, 3-pyrrolidine-1-carbonyl piperidine, 3-piperidyl 1-pyrrolidyl methanone, piperidin-3-yl-pyrrolidin-1-yl-methanone, pyrrolidine, 1-3-piperidinylcarbonyl, r-piperidin-3-yl pyrrolidin-1-yl methanone, 3-piperidyl pyrrolidinyl ketone, 3r-3-pyrrolidin-1-ylcarbonyl piperidine | |
C1CCN(C1)C(=O)C2CCCNC2 | |
182.267 | |
2794682 | |
97% |