Learn More
3-(Piperidin-1-ylmethyl)benzoic acid hydrochloride hemihydrate, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-3175964
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Identificatori chimici
CAS 863991-96-2
Formula molecolare C26H38Cl2N2O5
Molecular Weight (g/mol) 529.50
Numero MDL MFCD07772860
InChI Key HTWIFQGKFFGIFX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-piperdin-1-ylmethyl benzoic acid hydrochloride hemihydrate, bis 3-piperidin-1-ylmethyl benzoic acid hydrate dihydrochloride, benzoic acid,3-1-piperidinylmethyl-,hydrochloride,hydrate 2:2:1, 3-piperidin-1-yl methyl benzoic acid-hydrogen chloride-water 2/2/1
PubChem CID 44119333
IUPAC Name 3-(piperidin-1-ylmethyl)benzoic acid;hydrate;dihydrochloride
SMILES O.Cl.Cl.OC(=O)C1=CC(CN2CCCCC2)=CC=C1.OC(=O)C1=CC(CN2CCCCC2)=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(Piperidinomethyl)benzoic acid hydrochloride 0.5 hydrate
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 264.76
Percent Purity 97%