Learn More
3-Phenyl-1-propanol, 98%
Codice prodotto. p-183424 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1kg
250g
CAS: 122-97-4 | C9H12O | 136.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 122-97-4
Formula molecolare C9H12O
Molecular Weight (g/mol) 136.19
Numero MDL MFCD00002950
InChI Key VAJVDSVGBWFCLW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-phenyl-1-propanol, benzenepropanol, hydrocinnamyl alcohol, 3-phenylpropyl alcohol, 3-phenylpropanol, 3-benzenepropanol, phenylpropyl alcohol, hydrocinnamic alcohol, 3-phenyl-n-propanol, 3-hydroxypropyl benzene
PubChem CID 31234
IUPAC Name 3-phenylpropan-1-ol
SMILES C1=CC=C(C=C1)CCCO
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Phenyl-1-propanol
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -18°C
Colore Colorless
Densità 1.0400g/mL
Punti di ebollizione 235°C
Punto d'infiammabilità 109°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5(CH2)3OH
Indice di rifrazione 1.5250 to 1.527
Quantità 250 g
Beilstein 06, 503
Gravità specifica 1.04
Informazioni di solubilità Solubility in water: 10.3g/L water (20°C). Other solubilities: soluble in methanol,cyclohexane,benzene and,ethylacetate
Viscosità 20 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 136.19
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Phenyl-1-propanol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.