Learn More
3-Oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-6-sulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10685253
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Identificatori chimici
CAS 31794-45-3
Formula molecolare C8H6ClNO4S
Molecular Weight (g/mol) 247.649
Numero MDL MFCD05664887
InChI Key CGTCULUUVYBAPX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-oxo-3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazine-6-sulfonyl chloride, 2h-1,4-benzoxazine-6-sulfonyl chloride, 3,4-dihydro-3-oxo, 3-oxo-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 oxazine-6-sulfonyl chloride, 3,4-dihydro-3-oxo-2h-1,4-benzoxazine-6-sulphonyl chloride, 3-oxo-3,4-dihydro-2h-benzo 1,4 oxazine-6-sulfonyl chloride, 3-oxo-2,4-dihydro-1,4-benzoxazine-6-sulfonyl chloride, 6-chlorosulfonyl-2h,4h-benzo e 1,4-oxazin-3-one, 6-chlorosulphonyl-3-oxo-1,4-benzoxazine, 3-oxo-3,4-dihydro-2h-1,4-benzooxazine-6-sulfonyl chloride, 3-oxo-3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazine-6-sulfonyl ch
PubChem CID 5200229
IUPAC Name 3-oxo-4H-1,4-benzoxazine-6-sulfonyl chloride
SMILES C1C(=O)NC2=C(O1)C=CC(=C2)S(=O)(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Oxo-3, 4-dihydro-2H-1, 4-benzoxazine-6-sulfonyl chloride
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 247.66
Percent Purity 97%