Learn More
[3-(Morpholinomethyl)phenyl]methylamine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-3175829
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Identificatori chimici
CAS 91271-83-9
Formula molecolare C12H18N2O
Molecular Weight (g/mol) 206.289
Numero MDL MFCD06657777
InChI Key JCIFAZAIURDZQN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-morpholin-4-ylmethyl-benzylamine, 3-morpholinomethyl phenyl methylamine, 3-morpholinomethyl phenyl methanamine, 3-morpholin-4-ylmethyl phenyl methanamine, 3-morpholin-4-yl methyl phenyl methanamine, 1-3-morpholin-4-ylmethyl phenyl methanamine, 3-morpholin-4-ylmethyl phenyl methylamine, 3-morpholin-4-ylmethylbenzylamine, 3-morpholin-4-ylmethyl benzylamine
PubChem CID 6484182
IUPAC Name [3-(morpholin-4-ylmethyl)phenyl]methanamine
SMILES C1COCCN1CC2=CC(=CC=C2)CN
Specifica
Materiale o nome chimico [3-(Morpholinomethyl)phenyl]methylamine
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 206.29
Percent Purity 97%