Learn More
3-(Morpholin-4-ylmethyl)benzoic acid hydrochloride hydrate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-3110395
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Identificatori chimici
CAS 137605-80-2
Formula molecolare C12H16ClNO3
Molecular Weight (g/mol) 257.71
Numero MDL MFCD09064949
InChI Key UOMMCPQFAXOMMO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-morpholin-4-ylmethyl benzoic acid hydrochloride, 3-morpholinomethyl benzoic acid hydrochloride, 3-morpholin-4-ylmethyl benzoic acid, chloride, 3-morpholin-4-ylmethyl benzoic acid,hydrochloride, 3-morpholin-4-yl methyl benzoic acid hydrochloride, 3-morpholin-4-yl methyl benzoic acid-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 24229486
IUPAC Name 3-(morpholin-4-ylmethyl)benzoic acid;hydrochloride
SMILES Cl.OC(=O)C1=CC(CN2CCOCC2)=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(Morpholin-4-ylmethyl)benzoic acid hydrochloride hydrate
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 250 mg
Peso formulazione 275.74
Percent Purity 97%