Learn More
3-(Morpholin-4-ylmethyl)aniline, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-4510615
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
Identificatori chimici
CAS 123207-48-7
Formula molecolare C11H16N2O
Molecular Weight (g/mol) 192.262
InChI Key IHHKTIKNEDOMIK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-morpholinomethyl aniline, 3-morpholin-4-ylmethyl aniline, 3-morpholin-4-ylmethyl-phenylamine, benzenamine,3-4-morpholinylmethyl, benzenamine, 3-4-morpholinylmethyl, 3-morpholin-4-yl methyl aniline, 3-4-morpholinylmethyl aniline, 3-morpholin-4-ylmethyl-aniline, 3-morpholin-4-ylmethyl phenylamine, 3-morpholinomethyl-aniline
PubChem CID 1096406
IUPAC Name 3-(morpholin-4-ylmethyl)aniline
SMILES C1COCCN1CC2=CC(=CC=C2)N
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(Morpholin-4-ylmethyl)aniline
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 192.26
Percent Purity 95%