Learn More
3-Methylthiophene, 98+%
Codice prodotto. 11425403
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
CAS: 616-44-4 | C5H6S | 98.163 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 616-44-4
Formula molecolare C5H6S
Molecular Weight (g/mol) 98.163
Numero MDL MFCD00005470
InChI Key QENGPZGAWFQWCZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo thiophene, 3-methyl, 3-thiotolene, beta-methylthiophene, poly, p3mt, 3-methyl thiophene, 3-methyl-thiophene, methyl-3-thiophene, ccris 2937, thiophene, 3-methyl-, homopolymer
PubChem CID 12024
IUPAC Name 3-methylthiophene
SMILES CC1=CSC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Methylthiophene
Punto di fusione -69°C
Densità 1.02
Punti di ebollizione 115°C to 117°C
Punto d'infiammabilità 11°C (51°F)
Odore Aromatic
Indice di rifrazione 1.52
Quantità 500 g
Numero UN UN1993
Beilstein 1300
Peso formulazione 98.17
Percent Purity ≥98%