Learn More
3-Methylthiophene, 98+%
Codice prodotto. 11415403
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
CAS: 616-44-4 | C5H6S | 98.163 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 616-44-4
Formula molecolare C5H6S
Molecular Weight (g/mol) 98.163
Numero MDL MFCD00005470
InChI Key QENGPZGAWFQWCZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo thiophene, 3-methyl, 3-thiotolene, beta-methylthiophene, poly, p3mt, 3-methyl thiophene, 3-methyl-thiophene, methyl-3-thiophene, ccris 2937, thiophene, 3-methyl-, homopolymer
PubChem CID 12024
IUPAC Name 3-methylthiophene
SMILES CC1=CSC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Methylthiophene
Punto di fusione -69°C
Densità 1.02
Punti di ebollizione 115°C to 117°C
Punto d'infiammabilità 11°C (51°F)
Odore Aromatic
Indice di rifrazione 1.52
Quantità 100 g
Numero UN UN1993
Beilstein 1300
Peso formulazione 98.17
Percent Purity ≥98%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Methylthiophene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 3-Methylthiophene