Learn More
3-Methylisoxazole-5-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-3541091
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Identificatori chimici
CAS 4857-42-5
Formula molecolare C5H5NO3
Molecular Weight (g/mol) 127.099
Numero MDL MFCD00464222
InChI Key HXIYCKAAQPHZBM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-methylisoxazole-5-carboxylic acid, 3-methyl-5-isoxazolecarboxylic acid, 5-isoxazolecarboxylic acid, 3-methyl, 3-methyl-isoxazole-5-carboxylic acid, 5-carboxy-3-methylisoxazole, 5-isoxazolecarboxylicacid, 3-methyl, 3-methylisoxazole-5-carboxylicacid, acmc-1aruu, 3-methyl-5-carboxyisoxazole, aronis24519
PubChem CID 853085
IUPAC Name 3-methyl-1,2-oxazole-5-carboxylic acid
SMILES CC1=NOC(=C1)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Methylisoxazole-5-carboxylic acid
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 127.1
Percent Purity 97%