Learn More
3-Methylcyclopentanone, 99%
Codice prodotto. p-7044162
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
CAS: 1757-42-2 | C6H10O | 98.145 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1757-42-2
Formula molecolare C6H10O
Molecular Weight (g/mol) 98.145
Numero MDL MFCD00001416
InChI Key AOKRXIIIYJGNNU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-methylcyclopentanone, cyclopentanone, 3-methyl, dl-3-methylcyclopentanone, 3-methyl-1-cyclopentanone, cyclopentanone, 3-methyl-, r, 3-methylcyclopentanone, +/-, acmc-20apjx, 3-methyl cyclopentanone, 3-methyl-cyclopentanone, acmc-1ba4k
PubChem CID 15650
IUPAC Name 3-methylcyclopentan-1-one
SMILES CC1CCC(=O)C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Methylcyclopentanone
Punto di fusione -58°C
Densità 0.914
Punti di ebollizione 144°C to 146°C
Punto d'infiammabilità 36°C (96°F)
Indice di rifrazione 1.434
Quantità 1 g
Numero UN UN1224
Beilstein 1305074
Peso formulazione 98.15
Percent Purity 99%