Learn More
3-Methyl-1-butanol, ACS Reagent, ≥98.5%, Honeywell Riedel-de Haën™
Codice prodotto. 15663620
1 L, Glass Bottle
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
Imballaggio:
Glass Bottle
ACS Reagent,≥98.5%
SOLVENTI ACS PER USO GENERALE
  • Soluzione conveniente per applicazioni quali HPLC su scala preparatoria, igienizzazione e sintesi organica
  • adatta per applicazioni meno impegnative come l'HPLC isocratica di routine
  • Variazioni e riduzione dei problemi riconducibili alla contaminazione da solvente
  • Tutti i solventi sono testati per soddisfare le specifiche per uso generale ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 123-51-3
Formula molecolare C5H12O
Molecular Weight (g/mol) 88.15
Numero MDL MFCD00002934
InChI Key PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-methyl-1-butanol, isoamyl alcohol, isopentyl alcohol, isopentanol, 3-methylbutanol, 1-butanol, 3-methyl, isoamylol, isobutylcarbinol, iso-amylalkohol, isobutyl carbinol
PubChem CID 31260
ChEBI CHEBI:15837
IUPAC Name 3-methylbutan-1-ol
SMILES CC(C)CCO
Specifications
Materiale o nome chimico 3-Methyl-1-Butanol
Punto di fusione -117°C
Densità 0.809g/mL at 25°C
Punti di ebollizione 130°C
Limite di esplosione 1.2 to 9% (100°F)
Punto d'infiammabilità 43°C (109.4°F)
Punto di combustione 644°F
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare (CH3)2CHCH2CH2OH
Quantità 1 L
Numero UN UN1105
Beilstein 1718835
Densità vapore 3 (vs air)
Peso formulazione 88.15g/mol
Pressione del vapore 2mmHg (20°C)
Percent Purity ≥98.5%
Grado Reagente ACS
Show More Show Less
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
3-Methyl-1-butanol, ACS Reagent, ≥98.5%, Honeywell Riedel-de Haën™ >