Learn More
3'-Methoxyacetophenone, 97%
Codice prodotto. p-7022711
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
CAS: 586-37-8 | C9H10O2 | 150.177 g/mol
It is applied in the asymmetric transfer hydrogenation of ketones catalyzed by ruthenium(II) complexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It is applied in the asymmetric transfer hydrogenation of ketones catalyzed by ruthenium(II) complexes.
Solubility
Fully miscible in water. Soluble in alcohol.
Notes
Light sensitive. Store in dark. Store away from oxidizing agents. Keep the container tightly closed and place it in a cool, dry and well ventilated condition.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 586-37-8
Formula molecolare C9H10O2
Molecular Weight (g/mol) 150.177
Numero MDL MFCD00008736
InChI Key BAYUSCHCCGXLAY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3'-methoxyacetophenone, 3-methoxyacetophenone, 3-acetylanisole, m-methoxyacetophenone, 1-3-methoxyphenyl ethanone, ethanone, 1-3-methoxyphenyl, m-acetanisole, acetophenone, m-methoxy, 1-3-methoxyphenyl ethan-1-one, acetophenone, 3'-methoxy
PubChem CID 11460
IUPAC Name 1-(3-methoxyphenyl)ethanone
SMILES CC(=O)C1=CC(=CC=C1)OC
Specifica
Materiale o nome chimico 3'-Methoxyacetophenone
Punto di fusione -7°C
Densità 1.094
Punti di ebollizione 239°C to 241°C
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.5425
Quantità 25 g
Beilstein 878552
Sensibilità Light sensitive
Informazioni di solubilità Fully miscible in water. Soluble in alcohol.
Peso formulazione 150.18
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3'-Methoxyacetophenone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 3-Methoxyacetophenone