Learn More
(3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane, 95%
Codice prodotto. p-7027173
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
CAS: 4420-74-0 | C6H16O3SSi | 196.336 g/mol
(3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane is used as a capping molecule for cadmium sulphide nanocrystals. It is used in the preparation of multi-walled carbon nanotubes and bilayer modified gold electrode. It acts as a linker molecule used in the preparation of gold multilayers and as a molecular adhesive in the fabrication of vapor-deposited gold electrodes on glass substrates. It is also used as a precursor for silica.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
(3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane is used as a capping molecule for cadmium sulphide nanocrystals. It is used in the preparation of multi-walled carbon nanotubes and bilayer modified gold electrode. It acts as a linker molecule used in the preparation of gold multilayers and as a molecular adhesive in the fabrication of vapor-deposited gold electrodes on glass substrates. It is also used as a precursor for silica.
Solubility
Miscible with methanol, ethanol, isopropanol, acetone, benzene, toluene and xylene.
Notes
Air and moisture sensitive. Incompatible with strong oxidizing agents, strong acids, alcohols and water. Decomposes in water.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4420-74-0
Formula molecolare C6H16O3SSi
Molecular Weight (g/mol) 196.336
Numero MDL MFCD00004901
InChI Key UUEWCQRISZBELL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo trimethoxysilylpropanethiol, 3-mercaptopropyltrimethoxysilane, 3-mercaptopropyl trimethoxysilane, 1-propanethiol, 3-trimethoxysilyl, silquest a 189, 3-trimethoxysilyl propanethiol, prosil 196, silane a 189, union carbide a-189, sila-ace s 810
PubChem CID 20473
IUPAC Name 3-trimethoxysilylpropane-1-thiol
SMILES CO[Si](CCCS)(OC)OC
Specifica
Punti di ebollizione 213°C to 215°C
Materiale o nome chimico (3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane
Punto di fusione <-50°C
Quantità 25 g
Formula lineare (CH3O)3Si(CH2)3SH
Numero UN UN3082
Beilstein 2038119
Punto d'infiammabilità 96°C (204°F)
Informazioni di solubilità Miscible with methanol,ethanol,isopropanol,acetone,benzene,toluene and xylene.
Peso formulazione 196.34
Percent Purity 95%
Indice di rifrazione 1.443
Sensibilità Air and moisture sensitive
Densità 1.05
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 3-Mercaptopropyltrimethoxysilane