Learn More
3-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-3175365
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Identificatori chimici
CAS 92525-10-5
Formula molecolare C4H5IN2
Molecular Weight (g/mol) 208.002
Numero MDL MFCD08435890
InChI Key SITJXRWLFQGWCB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 13334057
IUPAC Name 3-iodo-1-methylpyrazole
SMILES CN1C=CC(=N1)I
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Sinonimo 3-iodo-1-methyl-1h-pyrazole, 1-methyl-3-iodopyrazole, 1h-pyrazole, 3-iodo-1-methyl, 3-iodo-1-methy-1h-pyrazole, iodo-n-methylpyrazole, 3-idio-1-methylpyrazole, 3-iodanyl-1-methyl-pyrazole, 1h-pyrazole,3-iodo-1-methyl, 3 5-iodopyrazole, 1-me
Peso formulazione 208
Percent Purity 97%