Learn More
3'-Hydroxyacetophenone, 99+%
Codice prodotto. p-144239 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
5g
CAS: 121-71-1 | C8H8O2 | 136.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 121-71-1
Formula molecolare C8H8O2
Molecular Weight (g/mol) 136.15
Numero MDL MFCD00002298
InChI Key LUJMEECXHPYQOF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3'-hydroxyacetophenone, 3-hydroxyacetophenone, 1-3-hydroxyphenyl ethanone, m-hydroxyacetophenone, 3-acetylphenol, 1-3-hydroxyphenyl ethan-1-one, ethanone, 1-3-hydroxyphenyl, m-acetylphenol, 3-hydroxy acetophenone, 3-acetophenol
PubChem CID 8487
IUPAC Name 1-(3-hydroxyphenyl)ethanone
SMILES CC(=O)C1=CC(=CC=C1)O
Specifica
Materiale o nome chimico 3'-Hydroxyacetophenone
Nota nome 99+%
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 94.0°C to 97.0°C
Colore Beige to Brown
Punti di ebollizione 296.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Beilstein 08, 86
Peso formulazione 136.15
Percent Purity 99+%
Forma fisica Crystalline Powder