Learn More
3-Hydroxy-5-phenyl-2-cyclohexen-1-one, 97%, Thermo Scientific™
29.45€ - 177.00€
Identificatori chimici
CAS 35376-44-4
Formula molecolare C12H12O2
Molecular Weight (g/mol) 188.23
Numero MDL MFCD00463813
InChI Key ZFVDSCASCRHXCP-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo 3-hydroxy-5-phenyl-cyclohex-2-enone, 2-cyclohexen-1-one, 3-hydroxy-5-phenyl, 3-hydroxy-5-phenylcyclohex-2-enone, 5-phenyl-3-hydroxy-2-cyclohexen-1-one, 3-hydroxy-5-phenylcyclohex-2-ene-1-one, 3-hydroxy-5-phenyl-2-cyclohexen-1-one, 5-hydroxy-1,6-dihydro-1,1'-biphenyl-3 2h-one
PubChem CID 3258759
IUPAC Name 3-hydroxy-5-phenylcyclohex-2-en-1-one
SMILES OC1=CC(=O)CC(C1)C1=CC=CC=C1
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15464937
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
H32241.03
1 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15474937
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
H32241.09
10 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifica
Identificatori chimici
35376-44-4
188.23
ZFVDSCASCRHXCP-UHFFFAOYNA-N
3258759
OC1=CC(=O)CC(C1)C1=CC=CC=C1
C12H12O2
MFCD00463813
3-hydroxy-5-phenyl-cyclohex-2-enone, 2-cyclohexen-1-one, 3-hydroxy-5-phenyl, 3-hydroxy-5-phenylcyclohex-2-enone, 5-phenyl-3-hydroxy-2-cyclohexen-1-one, 3-hydroxy-5-phenylcyclohex-2-ene-1-one, 3-hydroxy-5-phenyl-2-cyclohexen-1-one, 5-hydroxy-1,6-dihydro-1,1'-biphenyl-3 2h-one
3-hydroxy-5-phenylcyclohex-2-en-1-one
Specifica
3-Hydroxy-5-phenyl-2-cyclohexen-1-one
186°C to 187°C
MFCD00463813
ZFVDSCASCRHXCP-UHFFFAOYNA-N
3-hydroxy-5-phenylcyclohex-2-en-1-one
3258759
97%
35376-44-4
C12H12O2
3-hydroxy-5-phenyl-cyclohex-2-enone, 2-cyclohexen-1-one, 3-hydroxy-5-phenyl, 3-hydroxy-5-phenylcyclohex-2-enone, 5-phenyl-3-hydroxy-2-cyclohexen-1-one, 3-hydroxy-5-phenylcyclohex-2-ene-1-one, 3-hydroxy-5-phenyl-2-cyclohexen-1-one, 5-hydroxy-1,6-dihydro-1,1'-biphenyl-3 2h-one
OC1=CC(=O)CC(C1)C1=CC=CC=C1
188.23
188.23
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures