Learn More
3-Hydroxy-2-methyl-4-pyrone, 99%
Codice prodotto. p-7080967
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
CAS: 118-71-8 | C6H6O3 | 126.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 118-71-8
Formula molecolare C6H6O3
Molecular Weight (g/mol) 126.11
Numero MDL MFCD00006578
InChI Key XPCTZQVDEJYUGT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo maltol, 3-hydroxy-2-methyl-4-pyrone, 3-hydroxy-2-methyl-4h-pyran-4-one, larixinic acid, talmon, palatone, vetol, larixic acid, corps praline, 4h-pyran-4-one, 3-hydroxy-2-methyl
PubChem CID 8369
ChEBI CHEBI:69438
IUPAC Name 3-hydroxy-2-methylpyran-4-one
SMILES CC1=C(O)C(=O)C=CO1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Hydroxy-2-methyl-4-pyrone
Punto di fusione 161°C to 165°C
Punti di ebollizione 170°C (100 mmHg)
Punto d'infiammabilità 95°C (203°F)
Quantità 25 g
Beilstein 112169
Indice di Merck 14,5713
Peso formulazione 126.11
Percent Purity 99%