Learn More
3'-Fluoro-4'-methoxyacetophenone, 99%
Codice prodotto. p-7024393
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
CAS: 455-91-4 | C9H9FO2 | 168.167 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 455-91-4
Formula molecolare C9H9FO2
Molecular Weight (g/mol) 168.167
Numero MDL MFCD00026219
InChI Key LQASUDVYVOFKNK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3'-fluoro-4'-methoxyacetophenone, 3-fluoro-4-methoxyacetophenone, 1-3-fluoro-4-methoxyphenyl ethanone, 1-3-fluoro-4-methoxyphenyl ethan-1-one, ethanone, 1-3-fluoro-4-methoxyphenyl, 3'-fluoro-4-methoxyacetophenone, acetophenone, 3'-fluoro-4'-methoxy, 1-3-fluoro-4-methoxy-phenyl-ethanone, 1-3-fluoro-4-methoxyphenyl-1-ethanone, 1-3-fluoro-4-methoxy-phenyl ethanone
PubChem CID 96828
IUPAC Name 1-(3-fluoro-4-methoxyphenyl)ethanone
SMILES CC(=O)C1=CC(=C(C=C1)OC)F
Specifica
Materiale o nome chimico 3'-Fluoro-4'-methoxyacetophenone
Punto di fusione 90°C to 94°C
Punti di ebollizione 147°C to 148°C (20 mmHg)
Quantità 1 g
Beilstein 2084062
Peso formulazione 168.17
Percent Purity 99%