Learn More
3-(Cyclopentylcarbamoyl)benzeneboronic acid, 98%, Thermo Scientific™
42.50€ - 143.00€
Identificatori chimici
CAS 850567-24-7
Formula molecolare C12H16BNO3
Molecular Weight (g/mol) 233.074
Numero MDL MFCD04115695
InChI Key KIOBFDGZJVJNBP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-cyclopentylaminocarbonyl phenylboronic acid, 3-cyclopentylcarbamoyl phenyl boronic acid, 3-cyclopentylcarbamoyl phenylboronic acid, 3-cyclopentylaminocarbonyl benzeneboronic acid, pubchem16391, acmc-209q0d, 3-cyclopentylcarbamoyl benzeneboronic acid, n-cyclopentyl-3-boronobenzamide
PubChem CID 3775808
IUPAC Name [3-(cyclopentylcarbamoyl)phenyl]boronic acid
SMILES B(C1=CC(=CC=C1)C(=O)NC2CCCC2)(O)O
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15440406
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
H53125.MD
250 mg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15479887
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
H53125.03
1 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifica
Identificatori chimici
850567-24-7
233.074
KIOBFDGZJVJNBP-UHFFFAOYSA-N
3775808
B(C1=CC(=CC=C1)C(=O)NC2CCCC2)(O)O
C12H16BNO3
MFCD04115695
3-cyclopentylaminocarbonyl phenylboronic acid, 3-cyclopentylcarbamoyl phenyl boronic acid, 3-cyclopentylcarbamoyl phenylboronic acid, 3-cyclopentylaminocarbonyl benzeneboronic acid, pubchem16391, acmc-209q0d, 3-cyclopentylcarbamoyl benzeneboronic acid, n-cyclopentyl-3-boronobenzamide
[3-(cyclopentylcarbamoyl)phenyl]boronic acid
Specifica
3-(Cyclopentylcarbamoyl)benzeneboronic acid
C12H16BNO3
3-cyclopentylaminocarbonyl phenylboronic acid, 3-cyclopentylcarbamoyl phenyl boronic acid, 3-cyclopentylcarbamoyl phenylboronic acid, 3-cyclopentylaminocarbonyl benzeneboronic acid, pubchem16391, acmc-209q0d, 3-cyclopentylcarbamoyl benzeneboronic acid, n-cyclopentyl-3-boronobenzamide
B(C1=CC(=CC=C1)C(=O)NC2CCCC2)(O)O
233.074
233.07
850567-24-7
MFCD04115695
KIOBFDGZJVJNBP-UHFFFAOYSA-N
[3-(cyclopentylcarbamoyl)phenyl]boronic acid
3775808
98%
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures