Learn More
(3-Cyanopropyl)trichlorosilane, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11409060
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
CAS: 1071-27-8 | C4H6Cl3NSi | 202.534 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1071-27-8
Formula molecolare C4H6Cl3NSi
Molecular Weight (g/mol) 202.534
Numero MDL MFCD00013832
InChI Key HMFFOEBLYHLRQN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-cyanopropyltrichlorosilane, butanenitrile, 4-trichlorosilyl, 4-trichlorosilyl butyronitrile, 4-cyanobutyltrichlorosilane, butyronitrile, 4-trichlorosilyl, trichloro 3-cyanopropyl silane, trichlor-3-kyanpropylsilan, silane, trichloro 3-cyanopropyl, unii-05m8iu15r8, gamma-cyanopropyltrichlorosilane
PubChem CID 14063
IUPAC Name 4-trichlorosilylbutanenitrile
SMILES C(CC#N)C[Si](Cl)(Cl)Cl
Specifica
Punti di ebollizione 237°C to 238°C
Materiale o nome chimico (3-Cyanopropyl)trichlorosilane
Quantità 100 g
Formula lineare Cl3Si(CH2)3CN
Numero UN UN2987
Beilstein 906924
Punto d'infiammabilità 92°C (198°F)
Peso formulazione 202.54
Percent Purity 98%
Odore Pungent
Indice di rifrazione 1.463
Sensibilità Moisture sensitive
Densità 1.28