Learn More
(3-Chloropropyl)trichlorosilane, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11375129
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2550-06-3
Numero MDL MFCD00013694
Specifica
Punti di ebollizione 181°C to 183°C
Materiale o nome chimico (3-Chloropropyl)trichlorosilane
Quantità 100 g
Formula molecolare C12H24O4Si4
Formula lineare Cl(CH2)3SiCl3
Numero UN UN2987
Beilstein 1737851
Punto d'infiammabilità 84°C (183°F)
Sinonimo 2,4,6,8-tetramethyl-2,4,6,8-tetravinylcyclotetrasiloxane, 2,4,6,8-tetramethyl-2,4,6,8-tetravinyl-1,3,5,7,2,4,6,8-tetraoxatetrasilocane, cyclotetrasiloxane, 2,4,6,8-tetraethenyl-2,4,6,8-tetramethyl, 1,3,5,7-tetravinyl-1,3,5,7-tetramethylcyclotetrasiloxane, 1,3,5,7-tetramethyl-1,3,5,7-tetravinylcyclotetrasiloxane, 2,4,6,8-tetravinyl-2,4,6,8-tetramethylcyclotetrasiloxane, tetravinyltetramethylcyclotetrasiloxane, s-tetramethyltetravinylcyclotetrasiloxane, unii-3nt606t1vk, cyclotetrasiloxane, tetraethenyltetramethyl
InChI Key VMAWODUEPLAHOE-UHFFFAOYSA-N
SMILES C[Si]1(O[Si](O[Si](O[Si](O1)(C)C=C)(C)C=C)(C)C=C)C=C
IUPAC Name 2,4,6,8-tetrakis(ethenyl)-2,4,6,8-tetramethyl-1,3,5,7,2,4,6,8-tetraoxatetrasilocane
Molecular Weight (g/mol) 344.66
PubChem CID 75706
Peso formulazione 211.98
Percent Purity 97%
Odore Acrid
Indice di rifrazione 1.4675
Sensibilità Moisture sensitive
Densità 1.36