Learn More
3-Chlorophenol, SPEX CertiPrep™
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Marca:  SPEX Certiprep S-901
Quantità 1 mL
Codice prodotto. 16349727
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
AnalyteCAS No.Concentration
3-Chlorophenol108-43-01000μg/mL
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Specifica
Specifica
3-Chlorophenol
108-43-0, 67-56-1
Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
C6H5ClO
GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
OC1=CC=CC(Cl)=C1
Methanol-P&T
7933
CHEBI:38855
2mL Amber Prescored Glass Ampule
0.1, 99.9
0.1, 99.9
MFCD00002256
HORNXRXVQWOLPJ-UHFFFAOYSA-N
3-chlorophenol
128.56
1 mL
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Promozioni
Promozioni
Titolo del prodotto
3-Chlorophenol, SPEX CertiPrep™ > 1mL; 2mL amber prescored glass ampule