Learn More
3-(Chloromethyl)-1,2,4-oxadiazole, Technical Grade, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
250mg
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | 3-(Chloromethyl)-1, 2, 4-oxadiazole |
Imballaggio | Amber Glass Bottle |
Quantità | 250 mg |
Sinonimo | 3-chloromethyl-1,2,4-oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole,3-chloromethyl, chloromethyl 1,2,4-oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole, 3-chloromethyl |
Peso formulazione | 118.52 |
Percent Purity | Tech. |
Grado | Caratteristiche |