Learn More
3-Chloro-2-(chloromethyl)-5-(trifluoromethyl)pyridine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10357033
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Identificatori chimici
CAS 175277-52-8
Formula molecolare C7H4Cl2F3N
Molecular Weight (g/mol) 230.011
Numero MDL MFCD00173852
InChI Key NUSXEDNPFNWFDQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 22058750
IUPAC Name 3-chloro-2-(chloromethyl)-5-(trifluoromethyl)pyridine
SMILES C1=C(C=NC(=C1Cl)CCl)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Chloro-2-(chloromethyl)-5-(trifluoromethyl)pyridine
CAS min. % 95.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Sinonimo 3-chloro-2-chloromethyl-5-trifluoromethyl pyridine, 3-chloranyl-2-chloromethyl-5-trifluoromethyl pyridine, pyridine,3-chloro-2-chloromethyl-5-trifluoromethyl, pyridine, 3-chloro-2-chloromethyl-5-trifluoromethyl
Peso formulazione 230.02
Percent Purity 95%