Learn More
3-(Bromomethyl)-5-methylisoxazole, 97%, Thermo Scientific™
46.25€ - 542.00€
Identificatori chimici
CAS | 130628-75-0 |
---|---|
Formula molecolare | C5H6BrNO |
Molecular Weight (g/mol) | 176.01 |
Numero MDL | MFCD02677720 |
InChI Key | ASGJFGPILHALRC-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | 3-bromomethyl-5-methylisoxazole, 3-bromomethyl-5-methyl-1,2-oxazole, 3-bromomethyl-5-methyl-isoxazole, isoxazole,3-bromomethyl-5-methyl, zlchem 1313, acmc-1ca86, 3-bromomethyl-5-methylisoxazol, 5-brimomethyl-3-methylisoxazle |
PubChem CID | 2776304 |
IUPAC Name | 3-(bromomethyl)-5-methyl-1,2-oxazole |
SMILES | CC1=CC(CBr)=NO1 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10497032
|
Thermo Scientific Maybridge
CC10408CB |
250 mg | Amber Glass Bottle |
46.25€
250mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10542472
|
Thermo Scientific Maybridge
CC10408DA |
1 g | Amber Glass Bottle |
138.00€
1g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10766075
|
Thermo Scientific Maybridge
CC10408DE |
5 g | Amber Glass Bottle |
542.00€
5g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Identificatori chimici
130628-75-0 | |
176.01 | |
ASGJFGPILHALRC-UHFFFAOYSA-N | |
2776304 | |
CC1=CC(CBr)=NO1 |
C5H6BrNO | |
MFCD02677720 | |
3-bromomethyl-5-methylisoxazole, 3-bromomethyl-5-methyl-1,2-oxazole, 3-bromomethyl-5-methyl-isoxazole, isoxazole,3-bromomethyl-5-methyl, zlchem 1313, acmc-1ca86, 3-bromomethyl-5-methylisoxazol, 5-brimomethyl-3-methylisoxazle | |
3-(bromomethyl)-5-methyl-1,2-oxazole |
Specifica
3-(Bromomethyl)-5-methylisoxazole | |
96.5 | |
97% | |
MFCD02677720 | |
ASGJFGPILHALRC-UHFFFAOYSA-N | |
3-(bromomethyl)-5-methyl-1,2-oxazole | |
2776304 | |
97% |
130628-75-0 | |
100.0 | |
C5H6BrNO | |
3-bromomethyl-5-methylisoxazole, 3-bromomethyl-5-methyl-1,2-oxazole, 3-bromomethyl-5-methyl-isoxazole, isoxazole,3-bromomethyl-5-methyl, zlchem 1313, acmc-1ca86, 3-bromomethyl-5-methylisoxazol, 5-brimomethyl-3-methylisoxazle | |
CC1=CC(CBr)=NO1 | |
176.01 | |
176.01 |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement:
Causes serious eye damage.
Causes severe skin burns and eye damage.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS Signal Word: Danger