Learn More
3-Bromo-4-heptanone, 98%
Codice prodotto. p-7031129
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
CAS: 42330-10-9 | C7H13BrO | 193.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 42330-10-9
Formula molecolare C7H13BrO
Molecular Weight (g/mol) 193.08
Numero MDL MFCD09757526
InChI Key SFKVBRLKXVRUQW-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo 3-bromo-4-heptanone, 4-heptanone, 3-bromo
PubChem CID 11469593
IUPAC Name 3-bromoheptan-4-one
SMILES CCCC(=O)C(Br)CC
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Bromo-4-heptanone
Densità 1.248
Punti di ebollizione 39°C (1 mmHg)
Punto d'infiammabilità 75°C (167°F)
Indice di rifrazione 1.458
Quantità 1 g
Numero UN UN3265
Peso formulazione 193.08
Percent Purity 98%