Learn More
3-Bromo-2-hydroxybenzonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-7057068
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13073-28-4
Formula molecolare C7H4BrNO
Molecular Weight (g/mol) 198.02
Numero MDL MFCD11042854
InChI Key BUWXNBPLRLEXOZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromo-6-cyanophenol, benzonitrile,3-bromo-2-hydroxy, acmc-1c4pd, 2-hydroxy-3-bromobenzonitrile, 3-bromo-2-hydroxy-benzonitrile, benzonitrile, 3-bromo-2-hydroxy, 3-bromo-2-hydroxybenznitrile, 3-bromo-2-hydroxybenzonitrile, -8-hydroxy-2-dipropylamino tetralin hydrobromide
PubChem CID 12468680
IUPAC Name 3-bromo-2-hydroxybenzonitrile
SMILES OC1=C(C=CC=C1Br)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Bromo-2-hydroxybenzonitrile
Punto di fusione 118°C to 122°C
Colore Brown to White
Quantità 1 g
Numero UN UN3439
Peso formulazione 198.02
Percent Purity 97%
Forma fisica Solid