Learn More
3-Bromo-2-furoyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-3629698
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
Identificatori chimici
CAS 58777-57-4
Formula molecolare C5H2BrClO2
Molecular Weight (g/mol) 209.423
Numero MDL MFCD11109330
InChI Key WTZDPJVRZQGTET-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-bromo-2-furoyl chloride, 3-bromo-2-furancarbonyl chloride, 3-bromo-furan-2-carbonyl chloride, 2-furancarbonyl chloride, 3-bromo-9ci
PubChem CID 21864576
IUPAC Name 3-bromofuran-2-carbonyl chloride
SMILES C1=COC(=C1Br)C(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Bromo-2-furoyl chloride
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 209.43
Percent Purity 97%