Learn More
3-Bromo-2-cyanopyridine, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. p-7030096
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 55758-02-6
Formula molecolare C6H3BrN2
Molecular Weight (g/mol) 183.01
Numero MDL MFCD02683288
InChI Key HCOPIUVJCIZALB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-bromo-2-cyanopyridine, 3-bromopicolinonitrile, 2-cyano-3-bromopyridine, 3-bromo-2-pyridinecarbonitrile, 3-bromo-pyridine-2-carbonitrile, 2-pyridinecarbonitrile, 3-bromo, pubchem2263, 3-bromopicolino-nitrile, bromo-2-cyano-pyridine, 3-bromo-2-cyano-pyridine
PubChem CID 817694
IUPAC Name 3-bromopyridine-2-carbonitrile
SMILES BrC1=CC=CN=C1C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Bromo-2-cyanopyridine
Punto di fusione 96°C to 99°C
Punti di ebollizione 120°C (4 mmHg)
Quantità 250 mg
Peso formulazione 183.01
Percent Purity 98%