Learn More
3-Bromo-1-benzofuran, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10255792
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Identificatori chimici
CAS 59214-70-9
Formula molecolare C8H5BrO
Molecular Weight (g/mol) 197.031
InChI Key ICJNAOJPUTYWNV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-bromobenzofuran, 3-bromobenzo b furan, benzofuran, 3-bromo, 3-bromo-1-benzo b furan, 3-bromobenzofurane, 3-bromo-benzo b furan, 3-bromanyl-1-benzofuran, ksc269c4b
PubChem CID 640589
IUPAC Name 3-bromo-1-benzofuran
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CO2)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Bromo-1-benzofuran
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 197.03
Percent Purity 97%