Learn More
3-Bromo-1,1,1-trifluoroacetone, 97%
Codice prodotto. 10125270 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
5g
CAS: 431-35-6 | C3H2BrF3O | 190.95 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Bromo-1, 1, 1-trifluoroacetone
Nota nome 97%
CAS 431-35-6
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.8300g/mL
Punti di ebollizione 87°C
Punto d'infiammabilità 5°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C3H2BrF3O
Formula lineare CF3C(O)CH2Br
Indice di rifrazione 1.3750 to 1.377
Numero MDL MFCD00039237
Quantità 5 g
Gravità specifica 1.83
Sinonimo 3-bromo-1,1,1-trifluoroacetone, 1-bromo-3,3,3-trifluoroacetone, bromotrifluoroacetone, 3-bromo-1,1,1-trifluoro-2-propanone, 3-bromo-1,1,1-trifluoropropanone, 1-bromo-3,3,3-trifluoro-2-propanone, 2-propanone, 3-bromo-1,1,1-trifluoro, 1,1,1-trifluoro-3-bromopropanone, 3-bromo-1,1,1-trifluoro-propan-2-one, bromotrifloroacetone
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
InChI Key ONZQYZKCUHFORE-UHFFFAOYSA-N
SMILES FC(F)(F)C(=O)CBr
IUPAC Name 3-bromo-1,1,1-trifluoropropan-2-one
Molecular Weight (g/mol) 190.95
PubChem CID 79008
Peso formulazione 190.95
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Bromo-1,1,1-trifluoroacetone
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.