Learn More
3-Aminopentane, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10360594
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
CAS: 616-24-0 | C5H13N | 87.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 616-24-0
Formula molecolare C5H13N
Molecular Weight (g/mol) 87.17
Numero MDL MFCD00008096
InChI Key PQPFFKCJENSZKL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-aminopentane, 3-pentanamine, 1-ethylpropylamine, 3-pentylamine, propylamine, 1-ethyl, 3-amylamine, unii-3n2it605hv, 1-ethyl-propylamine, pent-3-ylamine, 3-amino pentane
PubChem CID 12019
ChEBI CHEBI:84248
IUPAC Name pentan-3-amine
SMILES CCC(N)CC
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Aminopentane
CAS min. % 98.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.7400g/mL
Punti di ebollizione 89.0°C to 91.0°C
Punto d'infiammabilità 2°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (C2H5)2CHNH2
Indice di rifrazione 1.4055
Quantità 25 g
Beilstein 04, 179
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
Peso formulazione 87.16
Percent Purity ≥98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Aminopentane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.