Learn More
3-Amino-4-hydroxybenzoic acid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1571-72-8 | C7H7NO3 | 153.14 g/mol
37.49€ - 96.18€
Identificatori chimici
CAS | 1571-72-8 |
---|---|
Formula molecolare | C7H7NO3 |
Molecular Weight (g/mol) | 153.14 |
Numero MDL | MFCD00007697 |
InChI Key | MRBKRZAPGUCWOS-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | benzoic acid, 3-amino-4-hydroxy, cheetan, 3,4-ahba, 3-amino-4-hydroxy-benzoic acid, 5-amino saliciylic acid, 3-amino-4-hydroxy benzoic acid, 3-amino-4-hydroxybenzoic acid hydrochloride, 3-amino-4-hydroxybenzoicacid, 5-amino saliciylic acid 5-asa, pubchem20504 |
PubChem CID | 65083 |
ChEBI | CHEBI:29476 |
IUPAC Name | 3-amino-4-hydroxybenzoic acid |
SMILES | C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)N)O |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10535681
|
Thermo Scientific Acros
271490050 |
5 g |
37.49€
5g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10183101
|
Thermo Scientific Acros
271490250 |
25 g |
96.18€
25g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
1571-72-8 | |
153.14 | |
MRBKRZAPGUCWOS-UHFFFAOYSA-N | |
65083 | |
3-amino-4-hydroxybenzoic acid |
C7H7NO3 | |
MFCD00007697 | |
benzoic acid, 3-amino-4-hydroxy, cheetan, 3,4-ahba, 3-amino-4-hydroxy-benzoic acid, 5-amino saliciylic acid, 3-amino-4-hydroxy benzoic acid, 3-amino-4-hydroxybenzoic acid hydrochloride, 3-amino-4-hydroxybenzoicacid, 5-amino saliciylic acid 5-asa, pubchem20504 | |
CHEBI:29476 | |
C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)N)O |
Specifica
3-Amino-4-hydroxybenzoic acid | |
1571-72-8 | |
100.0 | |
Beige-Gray to Brown | |
97.5% min. (HPLC) | |
C7H7NO3 | |
MFCD00007697 | |
MRBKRZAPGUCWOS-UHFFFAOYSA-N | |
3-amino-4-hydroxybenzoic acid | |
65083 | |
153.14 | |
Crystalline Powder |
98% | |
97.5 | |
198.0°C to 205.0°C | |
Authentic | |
Bottiglia in vetro | |
H2NC6H3(OH)COOH | |
benzoic acid, 3-amino-4-hydroxy, cheetan, 3,4-ahba, 3-amino-4-hydroxy-benzoic acid, 5-amino saliciylic acid, 3-amino-4-hydroxy benzoic acid, 3-amino-4-hydroxybenzoic acid hydrochloride, 3-amino-4-hydroxybenzoicacid, 5-amino saliciylic acid 5-asa, pubchem20504 | |
C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)N)O | |
153.14 | |
CHEBI:29476 | |
98% |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
May cause respiratory irritation.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF SWALLOWED: rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF ON SKIN: Wash with plen
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 216-390-2
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 3-Amino-4-hydroxybenzoic acid
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.