Learn More
3-Amino-1-propanol, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11406236
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 156-87-6 | C3H9NO | 75.111 g/mol
3-Amino-1-propanol is used in the production of anionic emulsifiers, nonionic polyethylene emulsions. Its salts such as hydrochloride, nitrate, sulfate, phosphate are used for the balanced curing action with selected textile resins. It is used as a starting material in the preparation of beta-lactam antibiotics, humectants for foods and cosmetics. It acts as a corrosion inhibitor and finds application in water treatment, metal treatment and absorption of carbon dioxide gas.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
3-Amino-1-propanol is used in the production of anionic emulsifiers, nonionic polyethylene emulsions. Its salts such as hydrochloride, nitrate, sulfate, phosphate are used for the balanced curing action with selected textile resins. It is used as a starting material in the preparation of beta-lactam antibiotics, humectants for foods and cosmetics. It acts as a corrosion inhibitor and finds application in water treatment, metal treatment and absorption of carbon dioxide gas.
Solubility
Miscible with water, alcohol, ether, acetone and chloroform.
Notes
Hygroscopic. Incompatible withstrong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 156-87-6
Formula molecolare C3H9NO
Molecular Weight (g/mol) 75.111
Numero MDL MFCD00008223
InChI Key WUGQZFFCHPXWKQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-aminopropanol, 3-amino-1-propanol, propanolamine, 1-propanol, 3-amino, 3-propanolamine, 1-amino-3-propanol, 3-hydroxypropylamine, 3-aminopropyl alcohol, 1,3-propanolamine, beta-alaninol
PubChem CID 9086
IUPAC Name 3-aminopropan-1-ol
SMILES C(CN)CO
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Amino-1-propanol
Punto di fusione 11°C
Densità 0.983
Punti di ebollizione 184°C to 187°C
Punto d'infiammabilità 101°C (214°F)
Odore Amine-like
Indice di rifrazione 1.461
Quantità 500 g
Numero UN UN2735
Beilstein 741855
Sensibilità Hygroscopic
Informazioni di solubilità Miscible with water,alcohol,ether,acetone and chloroform.
Peso formulazione 75.11
Percent Purity 99%
compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.