Learn More
3,6-Dihydro-2H-pyran-4-yl trifluoromethanesulfonate, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-4380087
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
5g
Identificatori chimici
CAS 188975-30-6
Formula molecolare C6H7F3O4S
Molecular Weight (g/mol) 232.173
InChI Key QXCAHEXKUMUTRF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,6-dihydro-2h-pyran-4-yl trifluoro-methanesulfonate, 5,6-dihydro-4-trifluoromethylsulfonyloxy-2h-pyran, 3,6-dihydro-2h-pyran-4-yltrifluoromethanesulfonate, 2,3-dihydro-4-trifluoromethylsulfonyloxy-6h-pyran, 2h-5,6-dihydropyran-4-yl trifluoromethyl sulfonate, 4-trifluoromethylsulfonyloxy-5,6-dihydro-2h-pyran, trifluoro-methanesulfonic acid 3,6-dihydro-2h-pyran-4-yl ester, trifluoromethanesulfonic acid 3,6-dihydro-2h-pyran-4-yl ester, methanesulfonic acid, 1,1,1-trifluoro-, 3,6-dihydro-2h-pyran-4-yl ester
PubChem CID 11356703
IUPAC Name 3,6-dihydro-2H-pyran-4-yl trifluoromethanesulfonate
SMILES C1COCC=C1OS(=O)(=O)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 3, 6-Dihydro-2H-pyran-4-yl trifluoromethanesulfonate
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 232.18