Learn More
3,5-Dimethylpiperidine, cis + trans, 97%
Codice prodotto. p-7027006
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
CAS: 35794-11-7 | C7H16N | 114.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 35794-11-7
Formula molecolare C7H16N
Molecular Weight (g/mol) 114.21
Numero MDL MFCD00005996,MFCD09832871
InChI Key IDWRJRPUIXRFRX-KNVOCYPGSA-O
Sinonimo piperidine, 3,5-dimethyl, 3,5-lupetidine, 3,5-dimethylpiperidin, 3,5-dimethylpiperidine, cis + trans, pubchem7709, 3,5-dimethylpiperdine, 3,5 dimethylpiperidine, 3,5-dimethylpiperadine, acmc-1afvq, hexahydro-3,5-lutidine
PubChem CID 118259
IUPAC Name 3,5-dimethylpiperidine
SMILES C[C@H]1C[NH2+]C[C@@H](C)C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3,5-Dimethylpiperidine
Nota nome cis + trans
Densità 0.83
Punti di ebollizione 142°C to 146°C
Punto d'infiammabilità 32°C (89°F)
Indice di rifrazione 1.4454
Quantità 25 g
Numero UN UN1993
Beilstein 102638
Peso formulazione 113.2
Percent Purity 97%