Learn More
3,5-Dimethyl-1H-pyrazole-1-carboxamide, 98+%, Thermo Scientific™
22.21€ - 344.00€
Identificatori chimici
CAS 934-48-5
Formula molecolare C6H9N3O
Molecular Weight (g/mol) 139.158
Numero MDL MFCD00003126
InChI Key AKRDSDDYNMVKCX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,5-dimethyl-1h-pyrazole-1-carboxamide, 1h-pyrazole-1-carboxamide, 3,5-dimethyl, 3,5-dimethylpyrazolecarboxamide, acmc-20anc7, timtec-bb sbb004176, 1-carbamoyl-3,5-dimethylpyrazole, 3,5-dimethyl-1-carbamoylpyrazole, 1-carboxamido-3,5-dimethylpyrazole, 3,5-dimethyl-1-pyrazolecarboxamide, 3,5-dimethylpyrazole-1-carboxyamide
PubChem CID 70280
IUPAC Name 3,5-dimethylpyrazole-1-carboxamide
SMILES CC1=CC(=NN1C(=O)N)C
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11459100
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14523.09
10 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11469100
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14523.18
50 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11479100
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14523.30
250 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifica
Identificatori chimici
934-48-5
139.158
AKRDSDDYNMVKCX-UHFFFAOYSA-N
70280
CC1=CC(=NN1C(=O)N)C
C6H9N3O
MFCD00003126
3,5-dimethyl-1h-pyrazole-1-carboxamide, 1h-pyrazole-1-carboxamide, 3,5-dimethyl, 3,5-dimethylpyrazolecarboxamide, acmc-20anc7, timtec-bb sbb004176, 1-carbamoyl-3,5-dimethylpyrazole, 3,5-dimethyl-1-carbamoylpyrazole, 1-carboxamido-3,5-dimethylpyrazole, 3,5-dimethyl-1-pyrazolecarboxamide, 3,5-dimethylpyrazole-1-carboxyamide
3,5-dimethylpyrazole-1-carboxamide
Specifica
3,5-Dimethyl-1H-pyrazole-1-carboxamide
112°C to 114°C
MFCD00003126
3,5-dimethyl-1h-pyrazole-1-carboxamide, 1h-pyrazole-1-carboxamide, 3,5-dimethyl, 3,5-dimethylpyrazolecarboxamide, acmc-20anc7, timtec-bb sbb004176, 1-carbamoyl-3,5-dimethylpyrazole, 3,5-dimethyl-1-carbamoylpyrazole, 1-carboxamido-3,5-dimethylpyrazole, 3,5-dimethyl-1-pyrazolecarboxamide, 3,5-dimethylpyrazole-1-carboxyamide
CC1=CC(=NN1C(=O)N)C
139.158
139.16
934-48-5
C6H9N3O
123422
AKRDSDDYNMVKCX-UHFFFAOYSA-N
3,5-dimethylpyrazole-1-carboxamide
70280
≥98%
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
GHS P Statement
P261-P280-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 213-283-2
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures