Learn More
3,5-Dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-2699535
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
250mg
Identificatori chimici
CAS 61226-19-5
Formula molecolare C12H11N2O2
Molecular Weight (g/mol) 215.23
Numero MDL MFCD02656670
InChI Key LPYTYYLNGJGJGW-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo 3,5-dimethyl-1-phenyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 3,5-dimethyl-1-phenyl-1h-pyrazole-4-carboxylicacid, 4-carboxy-3,5-dimethyl-1-phenyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole-4-carboxylicacid,3,5-dimethyl-1-phenyl, 1h-pyrazole-4-carboxylicacid, 3,5-dimethyl-1-phenyl, 3,5-dimethyl-1-phenyl-1h-pyrazole-4-carbox ylic acid
PubChem CID 612275
SMILES CC1=NN(C(C)=C1C([O-])=O)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3, 5-Dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
IUPAC Name 3,5-dimethyl-1-phenylpyrazole-4-carboxylic acid
Peso formulazione 216.24
Percent Purity 97%