Learn More
3',5'-Dimethoxy-4'-hydroxyacetophenone, 97%
Codice prodotto. p-114465 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
CAS: 2478-38-8 | C10H12O4 | 196.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2478-38-8
Formula molecolare C10H12O4
Molecular Weight (g/mol) 196.20
Numero MDL MFCD00008748
InChI Key OJOBTAOGJIWAGB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo acetosyringone, 3',5'-dimethoxy-4'-hydroxyacetophenone, 1-4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl ethanone, 4'-hydroxy-3',5'-dimethoxyacetophenone, 3,5-dimethoxy-4-hydroxyacetophenone, acetosyringon, ethanone, 1-4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl, 1-4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl ethan-1-one, acetosyringenin, acetophenone, 4'-hydroxy-3',5'-dimethoxy
PubChem CID 17198
ChEBI CHEBI:2404
IUPAC Name 1-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)ethanone
SMILES COC1=CC(=CC(OC)=C1O)C(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 3′,5′-Dimethoxy-4′-hydroxyacetophenone
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 123°C to 128°C
Colore Beige to Brown
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare HOC6H2(OCH3)2COCH3
Quantità 1 g
Beilstein 08,II,444
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,acetone,ether
Peso formulazione 196.2
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3',5'-Dimethoxy-4'-hydroxyacetophenone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.