Learn More
3,5-Dichloroaniline, 98%
Codice prodotto. p-7021542
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1000 g
Dimensione della confezione:
1000g
250g
50g
CAS: 626-43-7 | C6H5Cl2N | 162.013 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 626-43-7
Formula molecolare C6H5Cl2N
Molecular Weight (g/mol) 162.013
Numero MDL MFCD00007774
InChI Key UQRLKWGPEVNVHT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzenamine, 3,5-dichloro, m-dichloroaniline, aniline, 3,5-dichloro, 3,5-dichlorobenzenamine, 3,5-dichloro benzenamine, unii-oz75zm1s3g, 3,5-dichloranilin, 3,5 dichloraniline, ccris 2396, 3,5-dichloro aniline
PubChem CID 12281
ChEBI CHEBI:19904
IUPAC Name 3,5-dichloroaniline
SMILES C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)N
Specifica
Materiale o nome chimico 3,5-Dichloroaniline
Punto di fusione 49°C to 53°C
Densità 1.58
Punti di ebollizione 259°C to 260°C (741 mmHg)
Punto d'infiammabilità 133°C (271°F)
Quantità 50 g
Numero UN UN3442
Beilstein 636492
Peso formulazione 162.02
Percent Purity 98%