Learn More
3,5-Diamino-1,2,4-triazole, 98%
Codice prodotto. 10511252 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
CAS: 1455-77-2 | C2H5N5 | 99.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1455-77-2
Formula molecolare C2H5N5
Molecular Weight (g/mol) 99.09
Numero MDL MFCD00005233
InChI Key PKWIYNIDEDLDCJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo guanazole, 3,5-diamino-1,2,4-triazole, 4h-1,2,4-triazole-3,5-diamine, 3,5-diamino-1h-1,2,4-triazole, 3,5-diamino-s-triazole, s-triazole, 3,5-diamino, 1,2,4-triazolidine, 3,5-diimino, unii-i01twm5267, ccris 3745, 3-amino-1h-1,2,4-triazol-5-ylamine
PubChem CID 15078
ChEBI CHEBI:75425
IUPAC Name 1H-1,2,4-triazole-3,5-diamine
SMILES C1(=NC(=NN1)N)N
Specifica
Materiale o nome chimico 3,5-Diamino-1,2,4-triazole
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 204°C to 208°C
Colore White to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Beilstein 26, 193
Peso formulazione 99.09
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals
Identificativo prodotto
  • 3,5-Diamino-1,2,4-triazole